Få mere at vide
Grant Instruments™ High-Speed Mini Centrifuge
Artikelnummer. 13445056
Skift visning
Volumen (metrisk):
12 x 1,5/2mL mikrorør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
13445056 12 x 1,5/2mL mikrorør Hver
1 options
Artikelnummer. 13445056 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. MICROSPIN 12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9230.00 DKK
    8619.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 610.69 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Microspin-12 kompakt højhastigheds bænk-mikrocentrifuge med en indbygget rotor til 12 x 1,5/2 ml mikrorør. Ideel til biomedicinske laboratorier.
  • Temperaturindstillingsområde omgivende +4 C ºtil +25 ºC (velegnet til brug i kølerum)
  • Centrifugeringshastighed: 100-14.500 rpm, RCF 12.400 xg
  • Fast vinkel aluminiumsrotor kan rumme 12 x 1,5/2 ml mikrorør, der leveres med adaptere til 0,2 ml og 0,5 ml rør
  • Tidsstyret drift (1 til 30 minutter), med automatisk slukning
  • Meget lille fodaftryk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +4° til 25 °C
Volumen (metrisk) 12 x 1,5/2mL mikrorør
Holder 12 x 1,5/2 ml mikrorør
Hastighed 100 til 14500 rpm
Stopur 1 til 30 min.
Spænding 120 eller 230 V