Få mere at vide
Corning™ Højhastigheds mikrocentrifuge
Shop alle Corning produkterBeskrivelse
De Corning LSE højhastighedsmikrocentrifuge har en brugervenlig digital kontrolgrænseflade og højhastighedsydelse til hurtig nukleinsyre- og proteinseparation. To betjeningsknapper bruges til præcist at indstille rotorhastighed og køretid, og parametre vises på de letlæselige LED-displays. Tryk på knappen 'Speed/G-force' for at skifte mellem rpm og beregnet g-kraft.
De LSE højhastighedsmikrocentrifuge inkorporerer et børsteløst drev og unikt luftkølesystem for både at reducere støj og minimere prøveopvarmning selv under længere kørsel med maksimal hastighed.
- Hurtig acceleration til en maksimal hastighed på 13.300 rpm/16.300 xg
- Komplet med let adgang, 24 x 1,5/2,0 mL rotor; Præcis, digitalt kontrolsystem
- Indstil og se rotorhastigheden i rpm eller g-kraft
- Stille og køligt løb, selv ved maksimal hastighed
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Mikrocentrifuge |
| Elektriske krav | 50/60 Hz |
| Model- | 6766-HS |
| Dimensioner (HWD) | 21.6 x 29.3 x 23.5 cm |