Få mere at vide
Thermo Scientific™ Høj Select™ Fosfopeptidberigelsessæt& Reagenser
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Massespektrometri (MS) er et nøgleværktøj til at identificere steder for proteinphosphorylering og kvantificering af fosforyleringsændringer. MS-analyse af proteinphosphorylering er imidlertid udfordrende på grund af den lave støkiometri, høje hydrofilicitet, dårlig ionisering og ufuldstændig fragmentering af phosphopeptider. I betragtning af den lave relative overflod af phosphoryleringsmodifikationer i komplekse proteinprøver, er berigelse afgørende for vellykket MS-analyse af phosphopeptider. High-Select Fe-NTA- og TiO 2- phosphopeptidberigelseskit komplementerer vores lysis-, reduktions-, alkylerings- og fordøjelsesreagenser sammen med vores C18-, grafitspin- og høj-pH omvendt-fase peptidfraktioneringskolonner for at give et komplet workflow til phosphopeptidberigelse.
- Bekvemme—forudformulerede buffere for nem brug i spin-kolonne (Fe-NTA og TiO2) eller magnetiske (Fe-NTA) formater for at muliggøre parallel behandling af flere prøver
- Høj specificitet—genopretter fosfopeptider med > 90% selektivitet
- Overlegen genopretning—beriger flere totale og unikke fosfopeptider end andre kommercielt tilgængelige harpikser
- Høj dækning—genvinder peptider med enkelt- og flere fosforyleringssteder
- Skalerbar—kompatibel med automatisering, herunder brug af KingFisher magnetiske partikelprocessorer
High-Select Fe-NTA Phosphopeptid Berigelseskit beriger fosfopeptider fra komplekse prøver ved hjælp af jern-chelatharpiks i spinkolonner. Hver kolonne kan berige fosfopeptider fra 0,5 til 5 mg samlet proteinfordøjelse som udgangsprøve. Sammen med forudformulerede buffere beriger den forbedrede og forenklede procedure op til 150 μg fosfopeptider med over 90% selektivitet på under 45 minutter.
High-Select TiO2 fosfopeptid berigelsessæt indeholder 24 titaniumdioxid (TiO2) spinspidser med optimerede buffere for at lette fremstilling af berigede fosfopeptider. Hver søjle kan berige fosfopeptider fra 0,5 til 3 mg samlet proteinfordøjelse som udgangsprøve. De optimerede buffere og den forenklede procedure eliminerer behovet for pyrrolidin i eluationsbufferen og efterfølgende oprensning ved brug af grafitspinkolonner. Brugen af dette kit resulterer i berigelse af op til 150 μg fosfopeptider med over 90% selektivitet. TiO2 beriger et unikt sæt fosfopeptider, der supplerer High-Select Fe-NTA IMAC Phosphopeptide Enrichment Kit.
Til højopløsningsanalyse af de berigede fosfopeptider anbefales LC-kolonnen til Nanospray Flex-kilden Acclaim PepMap 100 C18 LC Column (Cat. Nej. 164942 eller 164939). For EASY-Spray-kilde er den anbefalede LC-kolonne EASY-Spray C18 LC Column (Cat. Nej. ES902 eller ES903). De selvstændige High Select Fe-NTA magnetiske agaroseperler giver fleksibilitet til skalering og gennemstrømning og kan bruges både i manuelle og automatiserede platforme, herunder KingFisher 96- og KingFisher Flex magnetiske partikelprocessorer.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Mikrocentrifuge |
| Produkttype | Fe-NTA Phosphopeptide Enrichment Kit |
| Produktlinje | High Select |
| Indhold og opbevaring | •Spin kolonner (30) • Hvid Luer-prop (endehætte) (30) • Bindings-/vaskebuffer (2 x 20 ml) • Phosphopeptide-elueringsbuffer (7 ml) |
| Etiket eller farvestof | Umærket |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Udgangsmateriale | Proteasefordøjet protein |
| Endelig produkttype | Peptider |
| Detektionsmetode | Massespektrometri |
| Format | Sæt |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- High Select Phosphopeptide Enrichment Kits & Reagents
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ammonium hydroxide,acetonitrile, trifluoroacetic acid, lactic acid, titanium hydroxide, ethanol