Få mere at vide
Thermo Scientific™ Høj Select™ Fosfopeptidberigelsessæt& Reagenser
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Massespektrometri (MS) er et nøgleværktøj til at identificere steder for proteinphosphorylering og kvantificering af fosforyleringsændringer. MS-analyse af proteinphosphorylering er imidlertid udfordrende på grund af den lave støkiometri, høje hydrofilicitet, dårlig ionisering og ufuldstændig fragmentering af phosphopeptider. I betragtning af den lave relative overflod af phosphoryleringsmodifikationer i komplekse proteinprøver, er berigelse afgørende for vellykket MS-analyse af phosphopeptider. High-Select Fe-NTA- og TiO 2- phosphopeptidberigelseskit komplementerer vores lysis-, reduktions-, alkylerings- og fordøjelsesreagenser sammen med vores C18-, grafitspin- og høj-pH omvendt-fase peptidfraktioneringskolonner for at give et komplet workflow til phosphopeptidberigelse.
•Høj specificitet —genvinder phosphopeptider med> 90% selektivitet
•Overlegen genvinding —beriger flere totale og unikke phosphopeptider end andre kommercielt tilgængelige harpikser
•Høj dækning —genvinder peptider med enkelte og flere phosphoryleringssteder
•Skalerbar —kompatibel med automatisering, inklusive brug af KingFisher magnetiske partikelprocessorer
High-Select Fe-NTA Phosphopeptide Enrichment Kit beriger phosphopeptider fra komplekse prøver ved hjælp af jern-chelatharpiks i spin-søjler. Hver søjle kan berige phosphopeptider fra 0,5 til 5 mg totalt proteinfordøjelse som startprøve. Sammen med præ-formulerede buffere beriger den forbedrede og forenklede procedure op til 150μ g phosphopeptider med mere end 90 % selektivitet på mindre end 45 minutter.
High-Select TiO2 Phosphopeptide Enrichment Kit inkluderer 24 titaniumdioxid (TiO2) spin-spidser med optimerede buffere for at lette fremstillingen af berigede phosphopeptider. Hver søjle kan berige phosphopeptider fra 0,5 til 3 mg total proteinfordøjelse som startprøve. De optimerede buffere og forenklede procedure eliminerer behovet for pyrrolidin i elueringsbufferen og efterfølgende oprydning ved hjælp af grafit-spinkolonner. Brug af dette sæt resulterer i berigelse på op til 150μ g phosphopeptider med mere end 90 % selektivitet. TiO2 beriger et unikt sæt phosphopeptider, der komplementerer High-Select Fe-NTA IMAC Phosphopeptide Enrichment Kit.
High-Select Fe-NTA Magnetic Phosphopeptide Enrichment Kit beriger phosphopeptider fra komplekse prøver ved hjælp af magnetiske agaroseperler af jernchelat. Hver reaktion er tilstrækkelig til at –berige 250 1000μ g phosphopeptider –fra 0,5 5 mg total proteinfordøjelse som startprøve på mindre end 45 minutter. Derudover kan kittet også bruges til at berige kemisk modificerede peptider med funktionelle grupper designet til brug med immobiliserede metalaffinitetskromatografiharpikser.
High Select Fe-NTA Magnetic Agarose er blevet specifikt designet til at berige phosphopeptider og kemisk modificerede peptider til MS-analyse. Vores ikke-aggregerende, magnetit (Fe 3 O 4 ), superparamagnetiske perler har exceptionel ensartethed for høj ydeevne ved brug af både manuelle og automatiserede rensningsapplikationer. Fe-NTA Magnetic agarose er tilgængelig separat for at give fleksibilitet i eksperimentelt design.
Til højopløsningsanalyse af de berigede phosphopeptider er den anbefalede LC-søjle til Nanospray Flex-kilden Acclaim PepMap 100 C18 LC-søjle (kat. nr. 164942 eller 164939). For EASY-Spray-kilde er den anbefalede LC-kolonne EASY-Spray C18 LC-kolonne (kat. nr. ES902 eller ES903). De selvstændige High Select Fe-NTA Magnetic Agarose perler giver fleksibilitet til skalering og gennemløb og kan bruges i både manuelle og automatiserede platforme, herunder KingFisher 96 og KingFisher Flex magnetiske partikelprocessorer.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Mikrocentrifuge, massespektrometer |
| Produkttype | TiO 2 Phosphopeptide berigelse Spin Tips |
| Produktlinje | Pierce |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 4 °C. |
| Udgangsmateriale | Peptider, Proteasefordøjet protein |
| Endelig produkttype | Peptider |
| Detektionsmetode | Massespektrometri |
| Format | Spinsøjle |
| Workflow-trin | Prøve berigelse |
| Mængde | 96 Tips |