Få mere at vide
Thermo Scientific™ Høj Select™ Fosfopeptidberigelsessæt& Reagenser
Artikelnummer. 10467734 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
0.5 mL
24 reaktioner
30 kolonner
30 reaktioner
5 mL
96 Tips
Produkttype:
Fe-NTA Phosphopeptide Enrichment Kit
Fe-NTA magnetisk agarose
Fe-NTA magnetisk fosfopeptid berigelsessæt
Grafit Spin Column
TiO 2 Phosphopeptide Enrichment Kit
TiO 2 Phosphopeptide berigelse Spin Tips
Pakningsstørrelse:
1 sæt
24 reaktioner
Hver
Pakke med 30
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype Pakningsstørrelse
10467734 30 kolonner Grafit Spin Column Pakke med 30
15620306 30 reaktioner Fe-NTA Phosphopeptide Enrichment Kit Hver
17727463 0.5 mL Fe-NTA magnetisk fosfopeptid berigelsessæt -
17737463 5 mL Fe-NTA magnetisk agarose -
15693804 24 reaktioner TiO 2 Phosphopeptide Enrichment Kit 24 reaktioner
11812134 96 Tips TiO 2 Phosphopeptide berigelse Spin Tips 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10467734 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88302
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Den udvidede High Select-familie af komplette kits understøtter berigelse af phosphorylerede peptider ved hjælp af Fe-NTA og TiO 2 immobiliserede harpikser i spinsøjle-, spids- og magnetiske perleformater designet til brug med MS-analyse.
Massespektrometri (MS) er et nøgleværktøj til at identificere steder for proteinphosphorylering og kvantificering af fosforyleringsændringer. MS-analyse af proteinphosphorylering er imidlertid udfordrende på grund af den lave støkiometri, høje hydrofilicitet, dårlig ionisering og ufuldstændig fragmentering af phosphopeptider. I betragtning af den lave relative overflod af phosphoryleringsmodifikationer i komplekse proteinprøver, er berigelse afgørende for vellykket MS-analyse af phosphopeptider. High-Select Fe-NTA- og TiO 2- phosphopeptidberigelseskit komplementerer vores lysis-, reduktions-, alkylerings- og fordøjelsesreagenser sammen med vores C18-, grafitspin- og høj-pH omvendt-fase peptidfraktioneringskolonner for at give et komplet workflow til phosphopeptidberigelse.
  • Bekvemme—forudformulerede buffere for nem brug i spin-kolonne (Fe-NTA og TiO2) eller magnetiske (Fe-NTA) formater for at muliggøre parallel behandling af flere prøver
  • Høj specificitet—genopretter fosfopeptider med > 90% selektivitet
  • Overlegen genopretning—beriger flere totale og unikke fosfopeptider end andre kommercielt tilgængelige harpikser
  • Høj dækning—genvinder peptider med enkelt- og flere fosforyleringssteder
  • Skalerbar—kompatibel med automatisering, herunder brug af KingFisher magnetiske partikelprocessorer
High-Select Fe-NTA Phosphopeptid Berigelseskit beriger fosfopeptider fra komplekse prøver ved hjælp af jern-chelatharpiks i spinkolonner. Hver kolonne kan berige fosfopeptider fra 0,5 til 5 mg samlet proteinfordøjelse som udgangsprøve. Sammen med forudformulerede buffere beriger den forbedrede og forenklede procedure op til 150 μg fosfopeptider med over 90% selektivitet på under 45 minutter.
High-Select TiO2 fosfopeptid berigelsessæt indeholder 24 titaniumdioxid (TiO2) spinspidser med optimerede buffere for at lette fremstilling af berigede fosfopeptider. Hver søjle kan berige fosfopeptider fra 0,5 til 3 mg samlet proteinfordøjelse som udgangsprøve. De optimerede buffere og den forenklede procedure eliminerer behovet for pyrrolidin i eluationsbufferen og efterfølgende oprensning ved brug af grafitspinkolonner. Brugen af dette kit resulterer i berigelse af op til 150 μg fosfopeptider med over 90% selektivitet. TiO2 beriger et unikt sæt fosfopeptider, der supplerer High-Select Fe-NTA IMAC Phosphopeptide Enrichment Kit.
Til højopløsningsanalyse af de berigede fosfopeptider anbefales LC-kolonnen til Nanospray Flex-kilden Acclaim PepMap 100 C18 LC Column (Cat. Nej. 164942 eller 164939). For EASY-Spray-kilde er den anbefalede LC-kolonne EASY-Spray C18 LC Column (Cat. Nej. ES902 eller ES903). De selvstændige High Select Fe-NTA magnetiske agaroseperler giver fleksibilitet til skalering og gennemstrømning og kan bruges både i manuelle og automatiserede platforme, herunder KingFisher 96- og KingFisher Flex magnetiske partikelprocessorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Grafit spin kolonner
Til brug med (udstyr) Mikrocentrifuge, massespektrometer
Produkttype Grafit Spin Column
Produktlinje Pierce
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Udgangsmateriale Peptider, Proteasefordøjet protein
Endelig produkttype Peptider
Detektionsmetode Massespektrometri
Format Spinsøjle
Workflow-trin Prøve oprydning
Mængde 30 kolonner
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Graphite Spin Columns
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, Natural graphite, 4-methylpentan-2-one