Få mere at vide
Thermo Scientific™ Høj Select™ Udtømning Spin-kolonner
Artikelnummer. 15842684 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 kolonner
24 kolonner
50 mL
6 kolonner
Produkttype:
Harpiks
Midi Spin-søjle
Mini spinsøjle
Oprensningsmål:
HSA/Immunoglobulin
Top14 rigeligt protein
Pakningsstørrelse:
50ml
Pakke med 10
Pakke med 24
Pakke med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype Oprensningsmål Pakningsstørrelse
15842684 6 kolonner Mini spinsøjle Top14 rigeligt protein Pakke med 6
15802684 6 kolonner Mini spinsøjle HSA/Immunoglobulin Pakke med 6
15812684 24 kolonner Mini spinsøjle HSA/Immunoglobulin Pakke med 24
15822684 10 kolonner Midi Spin-søjle HSA/Immunoglobulin Pakke med 10
15832684 50 mL Harpiks HSA/Immunoglobulin 50ml
15862684 10 kolonner Midi Spin-søjle Top14 rigeligt protein Pakke med 10
15870863 50 mL Harpiks Top14 rigeligt protein 50ml
15852684 24 kolonner Mini spinsøjle Top14 rigeligt protein Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15842684 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A36369
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Reducer albumin, immunoglobuliner og andre proteiner med høj overflod fra humant serum eller plasma som forberedelse til massespektrometrianalyse eller 1D- og 2D-gelelektroforese ved hjælp af High Select-depletionsspinkolonner eller harpiks.
Analyse af humane væsker kompliceres ofte af tilstedeværelsen af høje koncentrationer af serumproteiner, herunder albumin og IgG, der kan udgøre mere end 70 % af det samlede serumprotein. Fjernelse af albumin, immunoglobuliner og andre rigelige proteiner er afgørende for undersøgelsen af proteiner med lav overflod. Thermo Scientific High Select HSA/Immunoglobulin og Top 14 Abundant Protein depletion spin-søjler og harpikser muliggør udtømning af de mest rigelige proteiner i humant serum og plasma til forbedret påvisning af lav-abundance proteiner ved hjælp af massespektrometrianalyse eller 1D eller 2D gelelektroforese.
•Fleksibel —harpiks leveres i mini- og midi-søjleformater samt bulk til tilpassede påfyldningsmuligheder
•Optimeret fjernelse—> 95 % af IgG og> 95 % albumin (HSA/Immunoglobulin); fjerner> 95 % af IgG og> 95 % af albumin plus 12 andre rigelige proteiner (Top 14)
•Hurtig —procesprøver ind∼ 10 minutter
•Økonomiske —omkostningseffektive spin-søjler er prissat til engangsbrug
•Reduceret overførsel engangsbrug —forhindrer proteinoverførsel og eksperimentel variabilitet
High Select HSA/Immunoglobulin Depletion Resin bruger meget specifikke, immobiliserede anti-HSA og anti-immuoglobulin antistoffer (IgG, IgA, IgM, IgD og IgE) til at fjerne humant serumalbumin (HSA) og alle større underklasser af immunglobuliner fra serum og plasma. High Select Top14 Abundant Protein Depletion Resin bruger meget specifikke immobiliserede antistoffer til at fjerne humant serumalbumin (HSA), albumin, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, kappa og lambda lette kæder, alfa-1-syreglycoprotein, alfa-1-antitrypsin, alpha-1-, fipobulin, fipobulin, fipobulin, abrogogen haptoglobin og transferrin fra serum, plasma eller spinalvæsker. Harpikserne leveres i et økonomisk og bekvemt spin-søjleformat, der er specielt designet til et-trins-behandling og engangs- eller bulkformat til tilpasset påfyldning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Massespektrometer
Produkttype Mini spinsøjle
Produktlinje High Select
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 –8 °C.
Etiket eller farvestof Umærket
Forsendelsestilstand Våd is
Udgangsmateriale Plasma, Serum
Endelig produkttype Protein
Format Mini spinsøjle
Workflow-trin Proteinudtømning
Mængde 6 kolonner
Oprensningsmål Top14 rigeligt protein