Få mere at vide
Applied Biosystems™ Høj opløsning smeltesoftware v3.2
Beskrivelse
Metoden er baseret på at detektere små forskelle i PCR-smelte (dissociation) kurver. Det aktiveres af dsDNA-bindende farvestoffer med høj lysstyrke, der bruges sammen med realtids PCR-instrumentering, der har præcis temperaturrampekontrol, avancerede datafangstfunktioner og adgang til software designet specifikt til HRM-analyse. High Resolution Melt Software v3.2 bringer HRM til QuantStudio 1, QuantStudio 3 og 5, StepOne og StepOnePlus Real-Time PCR-systemer og 7500 Fast Real-Time PCR-systemet og indeholder funktioner, der gør hurtige og nøjagtige HRM-resultater mere tilgængelige end nogensinde.
Nøgle produktfunktioner:
•Minimal brugerinput for at opnå —resultater software anvender automatisk standard/gemte analyseindstillinger ved åbning af en eksperimentfil
• Nem genkaldelse —af det nye analyseindstillingerbibliotek gemmer indstillinger til fremtidige eksperimenter
• En klyngealgoritme —med større nøjagtighed skelner nøjagtigt mellem kontrol- og variantgenotyper
• Software —med øget følsomhed tillader input af forventet antal klynger for svære at opdage SNP'er (klasse 4)
• Evne til at opnå —mere i én kørsel separat analyse af flere analyser kørt på en enkelt plade
• —Genveje i eksperimentopsætning direkte kopiere og indsætte funktioner med Excel; brøndinformation og pladelayout tydeligt vist i pladevisning
Minimer brugerinput for at opnå resultater og nemt genkalde analyseindstillinger
High Resolution Melt Software v3.2 anvender automatisk standard eller gemte analyseindstillinger ved åbning af en eksperimentfil, som giver brugeren mulighed for at opnå resultater med minimalt input. Det inkluderer også et nyt bibliotek for analyseindstillinger, der giver brugeren mulighed for at gemme optimerede indstillinger og nemt genkalde dem til brug i fremtidige eksperimenter.
Indse større nøjagtighed og øge din følsomhed
v3.2-softwaren anvender en forbedret klyngealgoritme, der hjælper med nøjagtigt at skelne mellem kontrol- og variantgenotyper og giver brugeren mulighed for at indtaste det forventede antal klynger for øget følsomhed for vanskelig SNP-genotypning.
Opnå mere på én gang
Med v3.2-softwaren har du nu mulighed for at udføre separate analyser af flere analyser kørt på en enkelt plade.
Få dine eksperimenter op at køre hurtigt med genveje i opsætningen
Brugere af High Resolution Melt Software v3.2 kan kopiere og indsætte direkte fra Excel regneark for hurtigt at opsætte eksperimenter. Plate View viser også tydeligt brøndinformation og pladelayoutet for at lette pladeopsætningen.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Inkluderer en licensnøgle til 1 bruger |
| Til brug med (udstyr) | 7500 Fast System, QuantStudio™ 1, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, StepOnePlus™ System, StepOne™ System |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Mængde | 1 licens |