Få mere at vide
Chemetrics™ High Range COD fotometer
Artikelnummer. 11752103
Skift visning
Til brug med (udstyr):
CHEMetrics 0-1500 ppm HR COD hætteglas (fabrikant nr. K-7360S, K-7365, K-7361S, K-7366) og 0-15.000 ppm HR+ COD hætteglas (fabrikant nr. K-7370S, K-7375, K-77)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11752103 CHEMetrics 0-1500 ppm HR COD hætteglas (fabrikant nr. K-7360S, K-7365, K-7361S, K-7366) og 0-15.000 ppm HR+ COD hætteglas (fabrikant nr. K-7370S, K-7375, K-77) Hver
1 options
Artikelnummer. 11752103 Leverandør Chemetrics™ Leverandørnr. A7325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5035.00 DKK
    4545.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 489.23 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tekniske data
Til brug med (udstyr) CHEMetrics 0-1500 ppm HR COD hætteglas (fabrikant nr. K-7360S, K-7365, K-7361S, K-7366) og 0-15.000 ppm HR+ COD hætteglas (fabrikant nr. K-7370S, K-7375, K-77)
Inkluderer 4 AAA batterier
Type COD fotometer (højt område)