Få mere at vide
Sampling Systems™ Sampler-etui af høj mængde
Artikelnummer. 15859261 Shop alle Sampling Systems produkter
Materiale:
Rustfrit stål (316L)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15859261
Brand: Sampling Systems™ 1500C01
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sampling Systems™ High Qunity Sampler Case er en låsbar beholder designet til at rumme et enhedsdosis prøvetagningssæt.
  • Til brug med Unit Dose Sampler
  • Låsbar
  • Inkluderer udskæringer til prøvetagningskomponenter
Tekniske data
Produkttype Boks
Materiale Rustfrit stål (316L)
Til brug med (applikation) Hold sikkert en enhedsdosisprøveudtager