Få mere at vide
Fistreem™ Puri-Fi™ Engangsdeionisator
Beskrivelse
- De installeres på få øjeblikke og udskiftes nemt, når de er opbrugte
- Vægmonteringsbeslag tilbydes til standardlængde patroner
- Vandets renhed er angivet ved harpiksfarveændring ved to 'vinduer' i patronens kabinet
- Vil producere vandkvalitet så høj som 0,1uS cm ledningsevne
- To størrelser af deionisator tilbydes for at tilfredsstille brugernes efterspørgsel
- Økologiske fjernelsespatroner indeholder aktivt kul for effektivt at fjerne organiske stoffer og klor fra fødevandsforsyninger
- Indeholder et 50 mikron filter til at fjerne partikler
- Partikelfiltre indeholder sårede fibre til at fjerne partikler fra fødevandsforsyningen. Fjernelse ned til 50 mikron
Tekniske data
Tekniske data
| Flowhastighed | 30 L/hr. |
| Harpiks type | Ionbytterharpiks af høj kvalitet |
| Til brug med (applikation) | Rensende vand, in-line applikationer |
| Tryk | 500 kPa |
| Mængde | 1 hver |
| Type | Deionisator |
| Længde (metrisk) | 690 mm |
| Diameter (metrisk) | 77 mm |