Få mere at vide
Fistreem™ Puri-Fi™ Engangsdeionisator
Artikelnummer. 12814072
Skift visning
Længde (metrisk):
390 mm
690 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12814072 390 mm -
12824072 690 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12814072 Leverandør Fistreem™ Leverandørnr. DCF720S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2460.00 DKK
    1837.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 622.31 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Brug disse trykbestandige og fuldt ud engangspatroner til in-line applikationer. Fistreem™ Puri-Fi™ Engangsdeionisatorer indeholder højkvalitets ionbytterharpiks og tilbyder brugerne en række forskellige måder at rense vand på, så de passer til individuelle behov.
  • De installeres på få øjeblikke og udskiftes nemt, når de er opbrugte
  • Vægmonteringsbeslag tilbydes til standardlængde patroner
  • Vandets renhed er angivet ved harpiksfarveændring ved to 'vinduer' i patronens kabinet
  • Vil producere vandkvalitet så høj som 0,1uS cm ledningsevne
  • To størrelser af deionisator tilbydes for at tilfredsstille brugernes efterspørgsel
  • Økologiske fjernelsespatroner indeholder aktivt kul for effektivt at fjerne organiske stoffer og klor fra fødevandsforsyninger
  • Indeholder et 50 mikron filter til at fjerne partikler
  • Partikelfiltre indeholder sårede fibre til at fjerne partikler fra fødevandsforsyningen. Fjernelse ned til 50 mikron
Tekniske data
Flowhastighed 30 L/hr.
Harpiks type Ionbytterharpiks af høj kvalitet
Til brug med (applikation) Rensende vand, in-line applikationer
Tryk 500 kPa
Mængde 1 hver
Type Deionisator
Længde (metrisk) 390 mm
Diameter (metrisk) 77 mm