Få mere at vide
Cytiva rNTP-løsninger med høj renhed
Shop alle Cytiva produkter
Format:
Væske
Produkttype:
ATP, 100 mM opløsning
CTP, 100 mM opløsning
GTP, 100 mM opløsning
UTP, 100 mM opløsning
Mængde:
25μ mol
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Hvert parti testes for ribonuklease-kontamination for at sikre succes med din ansøgning
- Høj renhed:> 98% trifosfat
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Væske |
| Oversigt | Brugervenlige, tidsbesparende løsninger til in vitro -transskription eller til reaktioner, der kræver rNTP'er af høj renhed. |
| pH | 7.5 |
| Produkttype | CTP, 100 mM opløsning |
| Koncentration | 100 mM |
| Renhed | ≥98% trifosfat |
| Mængde | 25μ mol |
| Farve | Farveløs |
| Til brug med (applikation) | in vitro transkription, amplifikation, dideoxy-sekventering, mærkning, mutagenese, cDNA-syntese og ekspressionsprofilering |