Få mere at vide
Cytiva rNTP-løsninger med høj renhed
Artikelnummer. 10784737 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Format:
Væske
Produkttype:
ATP, 100 mM opløsning
CTP, 100 mM opløsning
GTP, 100 mM opløsning
UTP, 100 mM opløsning
Mængde:
25μ mol
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Produkttype Mængde Pakningsstørrelse
10784737 Væske GTP, 100 mM opløsning 25μ mol Hver
10136184 Væske CTP, 100 mM opløsning 25μ mol Hver
10004164 Væske UTP, 100 mM opløsning 25μ mol Hver
10676505 Væske ATP, 100 mM opløsning 25μ mol Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10784737 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 27207601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    735.00 DKK
    682.24 DKK / Pakke med 1
    Spare 52.76 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Anvendes til in vitro-transkription eller til reaktioner, der kræver rNTP'er af høj renhed. Cytiva Lifescience™ High Purity rNTP-løsninger giver brugervenlige, tidsbesparende løsninger.
  • Hvert parti testes for ribonuklease-kontamination for at sikre succes med din ansøgning
  • Høj renhed:> 98% trifosfat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Væske
Oversigt Brugervenlige, tidsbesparende løsninger til in vitro -transskription eller til reaktioner, der kræver rNTP'er af høj renhed.
pH 7.5
Produkttype GTP, 100 mM opløsning
Koncentration 100 mM
Renhed ≥98% trifosfat
Mængde 25μ mol
Farve Farveløs
Til brug med (applikation) in vitro transkription, amplifikation, dideoxy-sekventering, mærkning, mutagenese, cDNA-syntese og ekspressionsprofilering