Få mere at vide
Cytiva rNTP-løsninger med høj renhed
Artikelnummer. 10136184 Shop alle Cytiva produkter
Format:
Væske
Produkttype:
ATP, 100 mM opløsning
CTP, 100 mM opløsning
GTP, 100 mM opløsning
UTP, 100 mM opløsning
Mængde:
25μ mol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10136184
Brand: Cytiva 27206601
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til in vitro-transkription eller til reaktioner, der kræver rNTP'er af høj renhed. Cytiva Lifescience™ High Purity rNTP-løsninger giver brugervenlige, tidsbesparende løsninger.
  • Hvert parti testes for ribonuklease-kontamination for at sikre succes med din ansøgning
  • Høj renhed:> 98% trifosfat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Væske
Oversigt Brugervenlige, tidsbesparende løsninger til in vitro -transskription eller til reaktioner, der kræver rNTP'er af høj renhed.
pH 7.5
Produkttype CTP, 100 mM opløsning
Koncentration 100 mM
Renhed ≥98% trifosfat
Mængde 25μ mol
Farve Farveløs
Til brug med (applikation) in vitro transkription, amplifikation, dideoxy-sekventering, mærkning, mutagenese, cDNA-syntese og ekspressionsprofilering