Description
- Hvert parti testes for ribonuklease-kontamination for at sikre succes med din ansøgning
- Høj renhed:> 98% trifosfat
- I et praktisk sæt indeholdende ATP , CTP, GTP og UTP i separate rør
Specifications
Specifications
| Format | Væske |
| Oversigt | Brugervenlige, tidsbesparende løsninger til in vitro -transskription eller til reaktioner, der kræver rNTP'er af høj renhed. |
| pH | 7.5 |
| Produkttype | rNTP sæt, 100 mM løsninger (ATP , CTP, GTP, UTP) |
| Koncentration | 100 mM |
| Renhed | ≥98% trifosfat |
| Mængde | 4 x 25μ mol |
| Til brug med (applikation) | in vitro transkription, amplifikation, dideoxy-sekventering, mærkning, mutagenese, cDNA-syntese og ekspressionsprofilering |