Få mere at vide
Masterflex™ PFA-450 slange med høj renhed
Artikelnummer. 11795878 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
3,2 mm
6,4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
11795878 3,2 mm Hver
11785918 6,4 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11795878 Supplier Masterflex™ Supplier No. 0636850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    912.00 DKK
    896.94 DKK / Pakke med 1
    Spare 15.06 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Vil ikke knække under stress. Gennemskinnelige slanger med høj renhed giver overlegen overfladeglathed og klarhed
  • Ideel til farmaceutisk, bioteknologi, miljø, halvlederbehandling, mad og drikke, autoanalysator og nukleare applikationer
  • Lavt ekstraherbart materiale med deioniseret vand og syrer, høj modstandsdygtighed over for stress og revner
  • Harpiks er FDA-kompatibel (21 CFR 177.1550)
  • Rør er fremstillet iht GMP
  • Temperaturområde: -195 til 260 °C (-320 til +500 °F)
  • Steriliser med autoklave, ethylenoxid, gammabestråling og tør varme
Specifications
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 1/16 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 1.6 mm
Materiale PFA
Diameter (engelsk) Ydre 1/8 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 3,2 mm
Samlet længde (engelsk) 25 ft.
Samlet længde (metrisk) 7.6 m
Tykkelse (engelsk) 1/32 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.8 mm
Min. Driftstemperatur (engelsk) -320 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -195 °C
Produktlinje Cole-Parmer PFA-450-rør med høj renhed
Steriliseringsmetode Autoklav, ethylenoxid, gammabestråling og tør varme
Farve Gennemskinnelig
Maksimalt tryk 592 psi
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 500 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttype PFA-450 slange