Få mere at vide
Thermo Scientific™ Glucoside-vaskemidler med høj renhed
Artikelnummer. 11871445 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Reagenstype:
Octyl-beta-Glucoside
Octylthioglucoside (OTG)
n-Nonyl-β-D-glucoside (NG)
Pakningsstørrelse:
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Reagenstype Pakningsstørrelse
11871445 5 g Octyl-beta-Glucoside 5g
30245032 1 g n-Nonyl-β-D-glucoside (NG) -
30245400 5 g n-Nonyl-β-D-glucoside (NG) -
11841465 5 g Octylthioglucoside (OTG) 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11871445 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 28310
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Glucoside detergenter er en klasse af ikke-ioniske detergenter, der almindeligvis anvendes i biokemisk og biofysisk forskning. Disse rengøringsmidler er afledt af glukose og har unikke egenskaber, der gør dem velegnede til forskellige anvendelser.
Glucoside-detergenter er en klasse af ikke-ioniske detergenter, der almindeligvis anvendes i biokemisk og biofysisk forskning. Disse detergenter er fremstillet af glukose og har unikke egenskaber, der gør dem velegnede til forskellige formål. Glucoside-detergenter er kendt for deres mildhed, biokompatibilitet og evne til at opløselige og stabilisere en bred vifte af biomolekyler, herunder membranproteiner. Glucoside-detergenter er også kompatible med mange efterfølgende anvendelser, såsom proteinrensning, krystallisering og strukturelle studier.
Egenskaber ved glucoside-detergenter:
  • Skånsom mod proteiner, minimerende denaturering
  • Ikke-ionisk natur—reducerer elektrostatisk interaktion
  • Lav kritisk micellekoncentration (CMC)
  • Høj renhed med lav UV-absorption
Overordnet set er glucoside-detergenter alsidige og kan anvendes i forskellige eksperimentelle teknikker, herunder proteinrensning, krystallisering og strukturelle biologiske studier. De er kompatible med en bred vifte af biomolekyler og kan anvendes både i membran- og opløselige proteinforskning. Med deres milde natur og alsidige ydeevne er glucoside-detergenter blevet værdifulde redskaber inden for biokemisk forskning.
Oktyl-beta-glucosid
Octyl-beta-glucoside (OG) er et lavmolekylært, ikke-ionisk detergent med en oktylkæde bundet til glukosegruppen, som er blevet bredt anvendt til membranproteinopløselighed. OG er generelt mere opløseligt i vandige opløsninger og danner klare og stabile opløsninger ved højere koncentrationer. OG danner typisk større miceller sammenlignet med OTG. De større miceller i OG kan være fordelagtige til visse anvendelser, såsom proteinrensning eller strukturelle studier, da de giver bedre opløselighed og reduceret interferens under nedstrøms processer.
Egenskaber ved OG
  • Alternative navne: octyl-beta-glucopyranosid, octyl-beta-D-glucopyranosid
  • Molekylvægt: 292,37 g
  • Micellemolekylvægt: 8000 g
  • Kritisk micellekoncentration (CMC): 23 til 25 mM (0,6716 til 0,7300 %, w/v)
  • Samlet nummer: 27
  • Skypunkt: >100 °C
  • Optisk klar: lav absorption ved 280 nm
Octylthio Glucoside
Octylthio Glucoside (OTG) er et lavmolekylært, ikke-ionisk detergent, der er effektivt til cellelysion og ikke-denaturerende proteinopløselighed. Den er resistent over for beta-D-glucoside glucohydrolase-nedbrydning, fordi thioethergruppen, der er til stede OTG , giver beskyttelse mod enzymatisk hydrolyse. Som følge heraf kan den OTG forblive stabil i nærvær af beta-D-glucoside glucohydrolase-enzymer, hvilket gør den nyttig i applikationer, hvor enzymatisk stabilitet ønskes. Det er dog vigtigt at bemærke, at den specifikke stabilitet af OTG stadig kan påvirkes af faktorer som enzymkoncentration, reaktionsbetingelser og de specifikke enzymer, der er til stede.
Egenskaber ved OTG
  • Kemisk navn: n-octyl-β-D-thioglucopyranosid
  • Molekylvægt: 44 g
  • CMC: 9 mM (0,2772 %, m/v)
  • Skypunkt: >100 °C
  • Optisk klar: lav absorption ved 280 nm
n-nonyl-β-d-glucosid
n-nonyl-β-D-glukosid (NG) har en længere alkylkæde (nonyl) sammenlignet med andre glukosider. Den længere alkylkæde i n-nonyl-β-D-glucoside kan give højere hydrofobicitet og potentielt stærkere detergentiske egenskaber. Dette kan forbedre opløseligheden af hydrofobe biomolekyler og forbedre udtrækningen af membranproteiner. Det kan også inducere forskellige interaktioner med lipiddobbeltlag, hvilket påvirker stabiliteten, flydbarheden og permeabiliteten af lipid-dobbeltlaget og potentielt påvirker membranproteinernes adfærd. Derudover danner NG større miceller sammenlignet med glukosider med kortere alkylkæder.
Egenskaber ved NG
  • CMC: (H2O) ~ 6,5 mM (0,20%)
  • Aggregatnummer: ~ 133
  • Renhed: ≥ 99% β+α (ifølge HPLC-analyse)
  • pH: 5-8 (1% opløsning i vand)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Detergent
Indhold og opbevaring Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Form Powder
Reagenstype Octyl-beta-Glucoside
Mængde 5 g
Må kun benyttes til forskning.