Få mere at vide
Thermo Scientific™ Glucoside-vaskemidler med høj renhed
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Glucoside detergenter er en klasse af ikke-ioniske detergenter, der almindeligvis anvendes i biokemisk og biofysisk forskning. Disse rengøringsmidler er afledt af glukose og har unikke egenskaber, der gør dem velegnede til forskellige anvendelser. Glucoside-detergenter er kendt for deres mildhed, biokompatibilitet og evne til at opløse og stabilisere en lang række biomolekyler, herunder membranproteiner. Glucoside-detergenter er også kompatible med mange downstream-applikationer, såsom proteinrensning, krystallisation og strukturelle undersøgelser.
Funktioner af glucoside vaskemidler
• Skånsom mod proteiner, minimerer denaturering
• Ikke-—ionisk natur reducerer elektrostatiske interaktioner
• Lav kritisk micellekoncentration (CMC)
• Høj renhed med lav
UV-absorptionsevne Generelt er glucoside-vaskemidler alsidige og kan bruges i forskellige eksperimentelle teknikker, herunder proteinoprensning, krystallisation og strukturbiologiske undersøgelser. De er kompatible med en bred vifte af biomolekyler og kan anvendes i både membran- og opløseligt proteinforskning. Med deres blide natur og alsidige ydeevne er glucosidevaskemidler blevet værdifulde værktøjer inden for biokemisk forskning.
Octyl-beta-Glucosid
Octyl-beta-Glucosid (OG) er et ikke-ionisk detergent med lav molekylvægt med en oktylkæde knyttet til glucosedelen, som er blevet brugt i vid udstrækning til membranproteinopløseliggørelse. OG er generelt mere opløseligt i vandige opløsninger og danner klare og stabile opløsninger ved højere koncentrationer. OG danner typisk større miceller i forhold til OTG . De større miceller af OG kan være fordelagtige til visse anvendelser, såsom proteinoprensning eller strukturelle undersøgelser, da de giver bedre opløselighed og reduceret interferens under nedstrømsprocesser.
Egenskaber for OG
•Alternative navne: octyl-beta-glucopyranosid, octyl-beta-D-glucopyranosid
•Molekylvægt: 292,37 g
•Micelle molekylvægt: 8000 g
•Kritisk micellekoncentration (CMC): 23 til 25 mM (0,6716 til 0,7300 %, vægt/volumen)
•Samlingsnummer: 27
•Skypunkt: >100 °C
•Optisk klar: lav absorbans ved 280 nm
Octylthio Glucoside
Octylthio Glucoside (OTG ) er et ikke-ionisk detergent med lav molekylvægt, der er effektivt til cellelyse og ikke-denaturerende proteinopløselighed. Det er modstandsdygtigt over for beta-D-glucosid glucohydrolase-nedbrydning, fordi thioethergruppen er til stede i OTG giver beskyttelse mod enzymatisk hydrolyse. Som følge heraf OTG kan forblive stabil i nærvær af beta-D-glucosid glucohydrolase enzymer, hvilket gør det nyttigt i applikationer, hvor enzymatisk stabilitet er ønsket. Det er dog vigtigt at bemærke, at den specifikke stabilitet af OTG kan stadig påvirkes af faktorer som enzymkoncentration, reaktionsbetingelser og de specifikke enzymer, der er til stede.
Egenskaber af OTG
•Kemisk navn: n-oktyl-β -D-thioglucopyranosid
•Molekylvægt: 44 g
•CMC: 9 mM (0,2772 %, vægt/volumen)
•Skypunkt: >100 °C
• Optisk klar: lav absorbans ved 280
nm n-nonyl-β -D-glucosid
n-nonyl-β -D-glucosid (NG) har en længere alkylkæde (nonyl) sammenlignet med andre glucosider. Den længere alkylkæde i n-Nonyl-β -D-glucosid kan give højere hydrofobicitet og potentielt stærkere detergentegenskaber. Dette kan øge solubiliseringen af hydrofobe biomolekyler og forbedre ekstraktionen af membranproteiner. Det kan også inducere forskellige interaktioner med lipid-dobbeltlag, hvilket påvirker stabiliteten, fluiditeten og permeabiliteten af lipid-dobbeltlaget, hvilket potentielt påvirker membranproteinernes adfærd. Derudover danner NG større miceller sammenlignet med glucosider med kortere alkylkæder.
Egenskaber for NG
•CMC: (H2O ) ~ 6,5 mM (0,20 %)
•Samlingsnummer: ~ 133
• Renhed: ≥99 %β +α (ved HPLC-analyse)
•pH: 5-8 (1 % opløsning i vand)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Detergent |
| Indhold og opbevaring | Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 2 to 8°C. |
| Form | Powder |
| Reagenstype | Octylthioglucoside (OTG) |
| Mængde | 5 g |
Må kun benyttes til forskning.