Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fos-–cholin-vaskemidler med høj renhed
Artikelnummer. 30245151 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 g
5 g
Reagenstype:
Fluoreret Fos-cholin-8 (FFC-8)
Fluorinated Fos-Choline-8 (FFC-8)
Fos-cholin-15 (FC-15)
Fos-choline-12 (FC-12)
Fos-choline-15 (FC-15)
Artikelnummer. 30245151
Brand: Thermo Scientific™ A65508
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fos-cholin detergenter er en klasse af zwitterioniske detergenter, der almindeligvis anvendes i proteinopløseliggørelse til forskellige anvendelser, herunder membranproteinforskning, proteinoprensning og strukturbiologiske undersøgelser.
Fos-cholin detergenter er en klasse af zwitterioniske detergenter, der almindeligvis anvendes i proteinopløseliggørelse til forskellige anvendelser, herunder membranproteinforskning, proteinoprensning og strukturbiologiske undersøgelser. Disse detergenter er specifikt designet til at solubilisere og stabilisere membranproteiner, mens de bibeholder deres native struktur og funktionalitet. Det er vigtigt at optimere de specifikke betingelser og koncentrationer for hvert membranproteinekstraktionseksperiment, da kravene varierer afhængigt af faktorer som protein af interesse, celletype og eksperimentelle forhold.
Funktioner af fos-cholin vaskemidler
• Skånsom mod proteiner, minimerer denaturering og aggregering
• Afbryder effektivt lipid-protein-interaktioner
• Udviser lav kritisk micellekoncentration (CMC)
• Forbindelser med høj renhed med lav UV-absorptionsevne
Samlet set er fos-cholin-detergenter værdifulde værktøjer til proteinopløseliggørelse, særligt velegnede til opløseliggørelse af udfordrende og sarte membranproteiner. Deres unikke egenskaber, herunder mildhed, solubiliseringseffektivitet og lav CMC, gør dem essentielle for at studere strukturen, funktionen og interaktionerne af membranproteiner i forskellige forsknings- og bioteknologiske anvendelser.
Fos-Cholin 15
Fos-Cholin 15 (FC-15) har en længere hydrofob kæde sammenlignet med andre fos-cholin-vaskemidler. Dette øger lipofilicitet og resulterer i øget solubilisering og stabilisering af membranproteiner med større hydrofobe områder eller transmembrane domæner. FC-15 danner større miceller sammenlignet med andre fos-choliner. Disse større miceller kan være fordelagtige til downstream-applikationer såsom proteinoprensning og strukturel analyse, da de giver bedre opløselighed og reduceret interferens under oprensningstrin.
Egenskaber forFC-15
Kemisk navn: n-pentadecylphosphocholin
CMC: ( H2O ) ~ 0,07 mM (0,0027 %)
Samlingsnummer: ( H2O ) -131
Renhed: ≥99 % (ved HPLC-analyse)
pH: 5-8 (1 % opløsning i vand)
Fos-Cholin 12
Fos-Cholin 12 (FC-12) har en mellemliggende hydrofob kædelængde sammenlignet med andre fos-choliner. Denne kædelængde kan skabe en balance mellem solubiliseringseffektivitet og proteinstabilitet, hvilket giver FC-12 optimal lipofilicitet til en bred vifte af membranproteintyper. Den specifikke hydrofobe kædelængde af FC-12 bidrager til dets evne til at opretholde den native konformation og funktionalitet af proteinerne og muliggør dannelse af miceller med optimal størrelse og stabilitet, hvilket giver forbedret opløselighed og reduceret interferens under oprensningstrin.
Egenskaber forFC-12
Kemisk navn : n-dodecylphosphocholin
CMC: ( H2O ) ~ 1,5 mM (0,047 %)
Samlingsnummer: ( H2O ) ~ 54
Renhed: ≥99 % (ved HPLC-analyse)
pH: 5-8 (1 % opløsning i vand)
Fluoreret Fos-cholin 8
Fluorineret Fos-Cholin 8 (FFC-8) udviser fremragende biokompatibilitet, hvilket minimerer potentielle cytotoksiske virkninger på celler eller interferens med proteinaktiviteter. Disse egenskaber er særligt vigtige for anvendelser, der involverer følsomme membranproteiner, fordi de minimerer proteindenaturering og aggregering. FFC-’8s kemiske modifikation med fluoratomer øger lipofilicitet og muliggør udnyttelse af Fluor-19 (^19F) kernemagnetisk resonans (NMR) spektroskopi. Denne teknik giver mulighed for direkte påvisning og kvantificering af FFC-8 i proteinprøver, hvilket muliggør præcis overvågning af detergentfjernelse under oprensningsprocesser.
Egenskaber forFFC-8
Kemisk navn: (1H, 1H, 2H, 2H-perfluoroctyl)phosphocholin
CMC: ( H20 ) 2,9 mM
Renhed: ≥ 99 % (ved HPLC-analyse)
pH: 5-8 (1 % opløsning i vand)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Detergent
CAS 146801-07-2
Molekylær formel C 20 H 44 NO 4 P
Opløselighed ≥20 % (i vand ved 0 °C til 5 °C)
Form Lyofiliseret, frysetørret
Reagenstype Fos-cholin-15 (FC-15)
Mængde 5 g
Molekylvægt (g/mol) 393.5
Må kun benyttes til forskning.