Få mere at vide
Cytiva DNTP'er med høj renhed
Artikelnummer. 11535115 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Produkttype:
dATP
dCTP
dGTP
dTTP
Pakningsstørrelse:
250mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
11535115 dTTP 250mg
11505115 dATP 250mg
11525115 dGTP 250mg
11515115 dCTP 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11535115 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 27188004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4635.00 DKK
    4337.00 DKK / 250mg
    Spare 298.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Anvendes til amplifikation, dideoxy-sekventering, mærkning, mutagenese, cDNA-syntese og ekspressionsprofilering. Cytiva High Purity dNTP'er testes funktionelt i lang PCR* at blive PCR-kvantificeret for sekventering af høj kvalitet.
  • Høj renhed:> 98% trifosfat, som bekræftet ved kromatografisk analyse og 31 P kernemagnetisk resonans (NMR) spektroskopi
  • Leveres som faste stoffer og fås også i løsninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Format Fast stof
Produkttype dTTP
Indhold og opbevaring -20°C
Renhed ≥98% trifosfat
Mængde 250 mg
Til brug med (applikation) Amplifikation, dideoxy-sekventering, mærkning, mutagenese, cDNA-syntese og ekspressionsprofilering