Få mere at vide
Cytiva DNTP'er med høj renhed
Artikelnummer. 11505115 Shop alle Cytiva produkter
Produkttype:
dATP
dCTP
dGTP
dTTP
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. 11505115
Brand: Cytiva 27185004
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til amplifikation, dideoxy-sekventering, mærkning, mutagenese, cDNA-syntese og ekspressionsprofilering. Cytiva High Purity dNTP'er testes funktionelt i lang PCR* at blive PCR-kvantificeret for sekventering af høj kvalitet.
  • Høj renhed:> 98% trifosfat, som bekræftet ved kromatografisk analyse og 31 P kernemagnetisk resonans (NMR) spektroskopi
  • Leveres som faste stoffer og fås også i løsninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Fast stof
Produkttype dATP
Indhold og opbevaring -20°C
Renhed ≥98% trifosfat
Mængde 250 mg
Til brug med (applikation) Amplifikation, dideoxy-sekventering, mærkning, mutagenese, cDNA-syntese og ekspressionsprofilering