Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cyclohexyl-maltosidevaskemidler med høj renhed
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Cyclohexylmaltoside-detergenter er en klasse af specialiserede ikke-ioniske detergenter designet til solubilisering, stabilisering og manipulation af biomolekyler, især membranproteiner. De giver effektiv solubilisering af membranproteiner fra lipid-dobbeltlag, hvilket muliggør deres ekstraktion og undersøgelse i opløsning. Cyclohexylmaltoside-vaskemidler er meget udbredt i proteinoprensning, strukturbiologiske undersøgelser og anden forskning, der involverer membranproteiner. De kan anvendes i forskellige eksperimentelle teknikker, herunder krystallisation, spektroskopi og funktionel analyse.
Funktioner af cyclohexyl maltoside vaskemidler
• —Skånsom bevarer den native konformation og aktivitet af membranproteiner
• Forbedret stabilitet under ekstraktion og downstream-applikationer
• Høj renhed med lav
UV-absorptionsevne Generelt er cyclohexylmaltosid-detergenter alsidige og kan bruges i forskellige eksperimentelle teknikker, herunder proteinoprensning, krystallisation, spektroskopi og strukturbiologiske undersøgelser. De er kompatible med en bred vifte af biomolekyler og kan bruges til både opløseligt og membranproteinforskning.
5-cyclohexyl-1-pentyl-β -D-Maltoside
5-cyclohexyl-1-pentyl-β -D-Maltoside (Cymal-5) har en specifik kombination af en cyclohexyl- og pentylalkylkæde knyttet til maltosedelen. Denne kombination af alkylkæder kan forbedre vaskemidlets hydrofobicitet, solubiliseringsegenskaber og interaktioner med visse typer membranproteiner. Cymal-5 anvendes ofte til solubilisering og stabilisering af membranproteinkomplekser. Solubiliseringseffektiviteten giver mulighed for ekstraktion af intakte komplekser, hvilket hjælper med at bevare deres oprindelige struktur og funktionalitet. Det er vigtigt at bemærke, at den specifikke solubiliseringseffektivitet af Cymal-5 kan variere afhængigt af det specifikke protein, dets strukturelle egenskaber og de eksperimentelle betingelser.
Egenskaber af Cymal-5
•CMC: ( H2O ) ~ 2,4-5,0 mM (0,12%)
•Samlingsnummer: ( H2O ) -47
•Renhed: ≥99 %β +α (ved HPLC-analyse)
•pH: 5-8 (1 % opløsning i vand)
6-cyclohexyl-1-hexyl-β -D-Maltoside
6-cyclohexyl-1-hexyl-β -D-Maltosid (Cymal-6) har en hexyl (C6) alkylkæde knyttet til maltosedelen. Den længere hexylalkylkæde i Cymal-6 giver den større hydrofobicitet sammenlignet med andre cyclohexylmaltosidedetergenter. På grund af dets øgede hydrofobicitet kan Cymal-6 være særligt effektiv til at solubilisere membranproteiner, der har højere hydrofobe regioner eller flere transmembrane domæner, der ofte kræver stærkere detergentinteraktioner. Den længere alkylkæde kan også føre til dannelsen af større miceller. Cymal-6 er velegnet til strukturelle biologistudier, såsom proteinkrystallisation eller nuklear magnetisk resonans (NMR) spektroskopi.
Egenskaber af Cymal-6
•CMC: ( H2O ) ~ 0,56 mM (0,028%)
•Samlingsnummer: ( H2O ) -91
•Renhed: ≥99 %β +α (ved HPLC-analyse)
• pH: 5-8 (1 % opløsning i vand)
7-cyclohexyl-1-heptyl-β -D-Maltoside
7-cyclohexyl-1-heptyl-β -D-Maltoside (Cymal-7) har en specifik kombination af en cyclohexyl- og heptylalkylkæde knyttet til maltosedelen. Tilstedeværelsen af både cyclohexyl- og heptylalkylkæder i Cymal-7 bidrager til dets hydrofobicitet. Dens specifikke alkylkædekombination kan bidrage til forbedret stabilitet, der hjælper med at opretholde den strukturelle integritet og funktionalitet af proteiner under solubilisering og downstream-applikationer. Den længere alkylkæde kan også føre til dannelsen af større miceller. Cymal-7 er velegnet til strukturelle biologistudier, såsom proteinkrystallisation eller nuklear magnetisk resonans (NMR) spektroskopi.
Egenskaber af Cymal-7
•CMC: ( H20 ) ~ 0,19 mM (0,0099 %)
•Samlingsnummer: ( H2O ) -150
•Renhed: ≥99 %β +α (ved HPLC-analyse)
•pH: 5-8 (1 % opløsning i vand)
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Detergent |
| CAS | 250692-65-0 |
| Molekylær formel | C23H42O11 |
| Opløselighed | ≥20% (i vand ved 20 °C) |
| Indhold og opbevaring | Opbevares under -20 °C. |
| Form | Lyofiliseret, frysetørret |
| Reagenstype | Cymal-5 |
| Mængde | 5 g |
| Molekylvægt (g/mol) | 494.5 |
Må kun benyttes til forskning.