Få mere at vide
Greiner Bio-One Højprofil polystyren mikropladelåg
Artikelnummer. 10701401
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Kondensringe:
Ja
nr. pr. pakke:
1
nr. pr. sag:
100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Kondensringe nr. pr. pakke nr. pr. sag
10701401 Steril Ja 1 100
10375102 Ikke steril Ja 1 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10701401 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 656171
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    699.42 DKK
    644.97 DKK / Pakke med 100
    Spare 54.45 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Til brug med ikke TC-behandlede 96-brønds mikroplader. Greiner Bio-one højprofil polystyren mikropladelåg er fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-Pyrogenic, non-cytotoxic
  • Offer protection against contamination and evaporation during sample storage and cell cultivation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Clear
Materiale Polystyrene
Sterilitet Steril
Højde (metrisk) 9 mm
Kondensringe Ja
nr. pr. sag 100
nr. pr. pakke 1
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til brug i diagnostiske procedurer, medmindre andet er angivet.