Få mere at vide
Greiner Bio-One Højprofil polystyren mikropladelåg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10375382
Sterilitet:
Ikke steril
Kondensringe:
Ja
nr. pr. pakke:
1
nr. pr. sag:
100
Artikelnummer. 10375382
Brand: Greiner Bio-One 656170
Til brug med ikke TC-behandlede 96-brønds mikroplader. Greiner Bio-one højprofil polystyren mikropladelåg er fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA.
  • Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA
  • Ikke-pyrogen, ikke-cytotoksisk
  • Tilbyder beskyttelse mod kontaminering og fordampning under prøveopbevaring og celledyrkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Dimensioner (L x B x H) 128 x 85 x 10 mm
Materiale Polystyren
Sterilitet Ikke steril
Kondensringe Ja
nr. pr. sag 100
nr. pr. pakke 1
Fordampningsbarriere Ja
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til brug i diagnostiske procedurer, medmindre andet er angivet.