Få mere at vide
Greiner Bio-One Højprofil polystyren mikropladelåg
Beskrivelse
- Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA
- Ikke-pyrogen, ikke-cytotoksisk
- Tilbyder beskyttelse mod kontaminering og fordampning under prøveopbevaring og celledyrkning
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Dimensioner (L x B x H) | 128 x 85 x 10 mm |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Kondensringe | Ja |
| nr. pr. sag | 100 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Fordampningsbarriere | Ja |
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til brug i diagnostiske procedurer, medmindre andet er angivet.