Få mere at vide
Idex Højtryks-, nul dødvolumenforeninger
Artikelnummer. p-68828
Diameter (engelsk) Indre:
0,01 tommer.
0,02 tommer.
Fejet volumen:
0,071μ L
0,283μ L
Artikelnummer. 13010410
Brand: Idex 0201437
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PEEK ZDV fagforeninger giver nøjagtige resultater
  • Inert PEEK væskebane
  • 10-32 konisk konfiguration
Tekniske data
Type Union
Diameter (engelsk) Indre 0,01 tommer.
Trykvurdering 6000 psi
Fejet volumen 0,071μ L
Mængde Hver
Materiale PEEK
Til brug med (udstyr) 1/16 tommer. OD rør