Få mere at vide
Idex Højtryks-, nul dødvolumenforeninger
Artikelnummer. 13010410
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
0,01 tommer.
0,02 tommer.
Fejet volumen:
0,071μ L
0,283μ L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Fejet volumen
13010410 0,01 tommer. 0,071μ L
13040390 0,02 tommer. 0,283μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13010410 Leverandør Idex Leverandørnr. 0201437
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PEEK ZDV fagforeninger giver nøjagtige resultater
  • Inert PEEK væskebane
  • 10-32 konisk konfiguration
Tekniske data
Type Union
Diameter (engelsk) Indre 0,01 tommer.
Trykvurdering 6000 psi
Fejet volumen 0,071μ L
Mængde Hver
Materiale PEEK
Til brug med (udstyr) 1/16 tommer. OD rør