Få mere at vide
Fisherbrand™ Høj præcision lige tilspidset ultrafint pincet/pincet
Artikelnummer. 17210137 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
11,0 cm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
17210137 11,0 cm
1 options
Artikelnummer. 17210137
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Anvendes primært til mikroskopi. Fisherbrand Højpræcision, lige konisk ultrafin pincet/pincet er lavet af anti-magnetisk rustfrit stål.
  • Lige tilspidset ultrafin spids
  • Fineste punkter til rådighed
  • Fremstillet af anti-magnetisk rustfrit stål
Tekniske data
Produkttype Pincet/Pincet
Længde (engelsk) 4,25 tommer
Længde (metrisk) 11,0 cm
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Mikroskopi
Højde (engelsk) 0,06 tommer
Højde (metrisk) 1.5 mm
Mængde Ea.
Stil Lige
Tip stil Lige tilspidset, ultra fin
Bredde (engelsk) 0,375 tommer
Bredde (metrisk) 9.5 mm