Få mere at vide
Fisherbrand™ Høj præcision lige tilspidset finpunkt pincet/tang
Artikelnummer. 17800177 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
120 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
17800177 120 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 17800177
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Giver bedre synlighed og fungerer godt under lav forstørrelse. Fisherbrand Højpræcision lige tilspidset finpunktpincet/pincet er lavet af anti-magnetisk rustfrit stål.
  • Lige tilspidset fin spids
  • Fremstillet af anti-magnetisk rustfrit stål
Tekniske data
Produkttype Pincet/Pincet
Længde (engelsk) 4,75 tommer
Længde (metrisk) 120 mm
Materiale Rustfrit stål
Højde (engelsk) 0,06 tommer
Højde (metrisk) 1.5 mm
Tip stil Fint
Bredde (engelsk) 0,393 tommer
Bredde (metrisk) 10 mm