Få mere at vide
Brannan™ Precision Lab-termometer med 3-punkts sporbar kalibrering
Artikelnummer. 17893298
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-1 °C til 101 °C
-1 °C til 201 °C
-1 °C til 250 °C
-1 °C til 51 °C
-10 °C til +110 °C
-10 °C til +150 °C
-10 °C til +50 °C
-100 °C til +50 °C
-20 °C til +110 °C
-20 °C til +150 °C
-35 °C til +50 °C
-50 °C til +50 °C
0 °C til 40 °C
Underafdeling:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
Fordybelsestype:
Delvis fordybelse
Total fordybelse
Længde (metrisk):
20,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Underafdeling Fordybelsestype Længde (metrisk)
17893298 -35 °C til +50 °C 0,5 °C Total fordybelse 30,5 cm
17863298 -20 °C til +110 °C 0,5 °C Delvis fordybelse 30,5 cm
17883018 -1 °C til 101 °C 0,2 °C Delvis fordybelse 40,5 cm
17873298 -1 °C til 250 °C 1 °C Delvis fordybelse 40,5 cm
17883038 -50 °C til +50 °C 1 °C Delvis fordybelse 30,5 cm
17803308 0 °C til 40 °C 0,1 °C Delvis fordybelse 40,5 cm
17873038 -10 °C til +150 °C 1 °C Delvis fordybelse 20,5 cm
17822988 -1 °C til 51 °C 0,1 °C Total fordybelse 40,5 cm
17813038 -1 °C til 51 °C 0,2 °C Total fordybelse 40,5 cm
17803038 -35 °C til +50 °C 0,5 °C Delvis fordybelse 30,5 cm
17823018 -1 °C til 250 °C 1 °C Total fordybelse 40,5 cm
17873018 0 °C til 40 °C 0,2 °C Delvis fordybelse 40,5 cm
17893028 0 °C til 40 °C 0,2 °C Total fordybelse 40,5 cm
17823038 -20 °C til +110 °C 0,5 °C Total fordybelse 30,5 cm
17833308 -20 °C til +150 °C 0,5 °C Total fordybelse 30,5 cm
17853308 -100 °C til +50 °C 1 °C Total fordybelse 30,5 cm
17843308 -1 °C til 201 °C 0,5 °C Delvis fordybelse 40,5 cm
17853078 -1 °C til 51 °C 0,2 °C Delvis fordybelse 40,5 cm
17883068 -1 °C til 101 °C 0,2 °C Total fordybelse 40,5 cm
17843118 -10 °C til +150 °C 1 °C Total fordybelse 20,5 cm
17863048 0 °C til 40 °C 0,1 °C Total fordybelse 40,5 cm
17813108 -10 °C til +50 °C 0,5 °C Delvis fordybelse 30,5 cm
17823308 -20 °C til +150 °C 0,5 °C Delvis fordybelse 30,5 cm
17833118 -10 °C til +110 °C 1 °C Delvis fordybelse 20,5 cm
17813308 -1 °C til 201 °C 0,5 °C Total fordybelse 40,5 cm
17823118 -1 °C til 51 °C 0,1 °C Delvis fordybelse 40,5 cm
17853118 -10 °C til +110 °C 1 °C Total fordybelse 20,5 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Artikelnummer. 17893298 Leverandør Brannan™ Leverandørnr. 50/525/0
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Laboratorietermometer med høj præcision komplet med kalibreringscertifikat.
  • En række spritfyldte termometre med høj præcision, som leveres med et kalibreringscertifikat
  • Sikker fyld uden kviksølv
  • Præsenteret i en studie pap cylinder til opbevaring
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Kalibreringspunkter 0 °C, 35 °C
Certificeringer/compliance UK kan spores til nationale standarder ISO 9001
Fordybelsestype Total fordybelse
Længde (metrisk) 30,5 cm
Materiale Glas
Termometer Fyld Blå Ånd
Maks. Temperatur (engelsk) 122 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelsk) -31 °F
Min. Temperatur (metrisk) -35 °C
Temperaturområde (engelsk) -31 °F til +122 °F
Temperaturområde (metrisk) -35 °C til +50 °C
Nøjagtighed ±1,0 °C
Underafdeling 0,5 °C
Bredde (metrisk) 1.2 cm