Få mere at vide
Brannan™ Precision Lab-termometer med 3-punkts sporbar kalibrering
Beskrivelse
- En række spritfyldte termometre med høj præcision, som leveres med et kalibreringscertifikat
- Sikker fyld uden kviksølv
- Præsenteret i en studie pap cylinder til opbevaring
- Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibreringspunkter | 0 °C, 35 °C, 90 °C |
| Certificeringer/compliance | UK kan spores til nationale standarder ISO 9001 |
| Fordybelsestype | Delvis fordybelse |
| Længde (metrisk) | 40,5 cm |
| Materiale | Glas |
| Termometer Fyld | Blå Ånd |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 214 °F |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 101 °C |
| Min. Temperatur (engelsk) | 30 °F |
| Min. Temperatur (metrisk) | -1 °C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 405mm Precision Thermometer -1/101C 0.2C div. 76mm
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrocarbons, C11-C14