Få mere at vide
- Home
- Products
- Termometre og temperaturmåling
- Manuelle termometre
- Brannan™ Precision Lab-termometer med 3-punkts sporbar kalibrering
Brannan™ Precision Lab-termometer med 3-punkts sporbar kalibrering
Artikelnummer. 17873038
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-1 °C til 101 °C
-1 °C til 201 °C
-1 °C til 250 °C
-1 °C til 51 °C
-10 °C til +110 °C
-10 °C til +150 °C
-10 °C til +50 °C
-100 °C til +50 °C
-20 °C til +110 °C
-20 °C til +150 °C
-35 °C til +50 °C
-50 °C til +50 °C
0 °C til 40 °C
Underafdeling:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
Fordybelsestype:
Delvis fordybelse
Total fordybelse
Længde (metrisk):
20,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
27 product options available for selection
| Artikelnummer. | Temperaturområde (metrisk) | Underafdeling | Fordybelsestype | Længde (metrisk) |
|---|---|---|---|---|
| 17873038 | -10 °C til +150 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 20,5 cm |
| 17863298 | -20 °C til +110 °C | 0,5 °C | Delvis fordybelse | 30,5 cm |
| 17883018 | -1 °C til 101 °C | 0,2 °C | Delvis fordybelse | 40,5 cm |
| 17873298 | -1 °C til 250 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 40,5 cm |
| 17883038 | -50 °C til +50 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 30,5 cm |
| 17803308 | 0 °C til 40 °C | 0,1 °C | Delvis fordybelse | 40,5 cm |
| 17822988 | -1 °C til 51 °C | 0,1 °C | Total fordybelse | 40,5 cm |
| 17813038 | -1 °C til 51 °C | 0,2 °C | Total fordybelse | 40,5 cm |
| 17803038 | -35 °C til +50 °C | 0,5 °C | Delvis fordybelse | 30,5 cm |
| 17823018 | -1 °C til 250 °C | 1 °C | Total fordybelse | 40,5 cm |
| 17873018 | 0 °C til 40 °C | 0,2 °C | Delvis fordybelse | 40,5 cm |
| 17893028 | 0 °C til 40 °C | 0,2 °C | Total fordybelse | 40,5 cm |
| 17823038 | -20 °C til +110 °C | 0,5 °C | Total fordybelse | 30,5 cm |
| 17833308 | -20 °C til +150 °C | 0,5 °C | Total fordybelse | 30,5 cm |
| 17853308 | -100 °C til +50 °C | 1 °C | Total fordybelse | 30,5 cm |
| 17843308 | -1 °C til 201 °C | 0,5 °C | Delvis fordybelse | 40,5 cm |
| 17853078 | -1 °C til 51 °C | 0,2 °C | Delvis fordybelse | 40,5 cm |
| 17883068 | -1 °C til 101 °C | 0,2 °C | Total fordybelse | 40,5 cm |
| 17843118 | -10 °C til +150 °C | 1 °C | Total fordybelse | 20,5 cm |
| 17863048 | 0 °C til 40 °C | 0,1 °C | Total fordybelse | 40,5 cm |
| 17813108 | -10 °C til +50 °C | 0,5 °C | Delvis fordybelse | 30,5 cm |
| 17893298 | -35 °C til +50 °C | 0,5 °C | Total fordybelse | 30,5 cm |
| 17823308 | -20 °C til +150 °C | 0,5 °C | Delvis fordybelse | 30,5 cm |
| 17833118 | -10 °C til +110 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 20,5 cm |
| 17813308 | -1 °C til 201 °C | 0,5 °C | Total fordybelse | 40,5 cm |
| 17823118 | -1 °C til 51 °C | 0,1 °C | Delvis fordybelse | 40,5 cm |
| 17853118 | -10 °C til +110 °C | 1 °C | Total fordybelse | 20,5 cm |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
17873038
Leverandør
Brannan™
Leverandørnr.
50/531/0
-
637.00 DKK
538.54 DKK / Pakke med 1
Spare 98.46 DKK
15% Slukket
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare.
Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- En række spritfyldte termometre med høj præcision, som leveres med et kalibreringscertifikat
- Sikker fyld uden kviksølv
- Præsenteret i en studie pap cylinder til opbevaring
- Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibreringspunkter | 0 °C, 35 °C, 90 °C |
| Certificeringer/compliance | UK kan spores til nationale standarder ISO 9001 |
| Fordybelsestype | Delvis fordybelse |
| Længde (metrisk) | 20,5 cm |
| Materiale | Glas |
| Termometer Fyld | Blå Ånd |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 302 °F |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 150 °C |
| Min. Temperatur (engelsk) | 14 °F |
| Min. Temperatur (metrisk) | -10 °C |
| Temperaturområde (engelsk) | 14 °F til 302 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | -10 °C til +150 °C |
| Nøjagtighed | ±1,0 °C |
| Underafdeling | 1 °C |
| Nedsænkningslængde | 76 mm |
| Bredde (metrisk) | 1.2 cm |
| Vis mere Vis mindre |