Få mere at vide
Brannan™ Precision Lab-termometer med 3-punkts sporbar kalibrering
Temperaturområde (metrisk):
-1 °C til 101 °C
-1 °C til 201 °C
-1 °C til 250 °C
-1 °C til 51 °C
-10 °C til +110 °C
-10 °C til +150 °C
-10 °C til +50 °C
-100 °C til +50 °C
-20 °C til +110 °C
-20 °C til +150 °C
-35 °C til +50 °C
-50 °C til +50 °C
0 °C til 40 °C
Underafdeling:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
Fordybelsestype:
Delvis fordybelse
Total fordybelse
Længde (metrisk):
20,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
Beskrivelse
- En række spritfyldte termometre med høj præcision, som leveres med et kalibreringscertifikat
- Sikker fyld uden kviksølv
- Præsenteret i en studie pap cylinder til opbevaring
- Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibreringspunkter | 0 °C, 35 °C, 90 °C |
| Certificeringer/compliance | UK kan spores til nationale standarder ISO 9001 |
| Fordybelsestype | Total fordybelse |
| Længde (metrisk) | 30,5 cm |
| Materiale | Glas |
| Termometer Fyld | Blå Ånd |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 302 °F |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 150 °C |
| Min. Temperatur (engelsk) | -4 °F |
| Min. Temperatur (metrisk) | -20 °C |
| Vis mere |