Få mere at vide
Fisherbrand™ Høj præcision 45° Buet tilspidset pincet/pincet med meget fin spids
Artikelnummer. 16647753 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
11,5 cm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
16647753 11,5 cm
1 options
Artikelnummer. 16647753
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tillad maksimal synlighed under forstørrede applikationer. Fisherbrand Høj præcision 45° Buet tilspidset pincet/pincet med meget fin punkt er lavet af anti-magnetisk rustfrit stål.
  • 45° buet tilspidset meget fin spids
  • Fremstillet af anti-magnetisk rustfrit stål
Tekniske data
Produkttype Pincet/Pincet
Længde (engelsk) 4,5 tommer
Længde (metrisk) 11,5 cm
Materiale Rustfrit stål
Højde (engelsk) 0,06 tommer
Højde (metrisk) 1.5 mm
Mængde Ea.
Stil Buet
Tip stil Meget fint
Bredde (engelsk) 0,393 tommer
Bredde (metrisk) 10 mm