Få mere at vide
Fisherbrand™ Høj præcision 45° Vinkel bredpunkt pincet/tang
Artikelnummer. 15957760 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
152 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15957760 152 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15957760
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    477.80 DKK
    333.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 143.83 DKK
    30% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til generelle applikationer. Fisherbrand Høj præcision 45° Angle Broad Point pincet/pincet er lavet af anti-magnetisk rustfrit stål.
  • Har takkede spidser
  • Fremstillet af anti-magnetisk rustfrit stål
  • 6 tommer længde
Tekniske data
Produkttype Pincet/Pincet
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 152 mm
Materiale Rustfrit stål
Højde (engelsk) 0,0615 tommer
Højde (metrisk) 1.54 mm
nr. pr. pakke 1
Tip stil Bred
Bredde (engelsk) 0,41 tommer
Bredde (metrisk) 10.5 mm