Få mere at vide
Applied Biosystems™ Højeffekt USB Wi-Fi modul
Artikelnummer. 15521973 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 modul
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15521973 1 modul Hver
1 options
Artikelnummer. 15521973 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A26774
 Begrænset vare
På lager
Højeffekt USB Wi-Fi modul
Opgrader din trådløse Applied Biosystems™ instrument med denne høje kraft USB Wi-Fi Modul til højhastighedsoverførselshastigheder og maksimal rækkevidde af tilslutningsmuligheder under fjernovervågning af dit instrument.
Nøglefunktioner og fordele omfatter:
  • Krypterede datasikkerhedsstandarder
  • Førende trådløs teknologistandard for topydelse og rækkevidde
  • Maksimal hastighed (op til 300 Mbps) for hurtige trådløse overførselshastigheder
  • Maksimal rækkevidde med indbygget højeffektantenne
    Note: Dette modul er ikke egnet til QuantStudio™ 3D digitalt PCR-instrument. En anderledes Wi-Fi modul tilbydes til dette instrument (A28598).
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Til brug med (udstyr) End-point Thermal Cycler
    Produktlinje Thermal Cycler tilbehør
    Produkttype USB Wi-Fi modul
    Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Mængde 1 modul