Få mere at vide
Cole-Parmer™ Højtydende ultraviolet visningsskab
Artikelnummer. 15415104 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Bølgelængde:
365 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bølgelængde unitSize
15415104 365 nm Hver
1 options
Artikelnummer. 15415104 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 9762125
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug dette visningsskab til optimal prøvevisning med ensartet UV-belysning. Cole-Parmer™ Højtydende ultraviolette visningsskabe har højintensive 15 watt UV-rør. Betjeningskontakter til valg af UV eller hvidt lys er bekvemt placeret på toppen af kabinettet.
  • Intensitet: 2000μ W/cm 2
  • Blødt gummiudsigtsport giver et behageligt visningsområde med tilstrækkelig plads til briller
  • Bloker omgivende lys ude med letvægtsadgangsgardin
  • Beskyt dine øjne med kontrastkontrolfilter
  • Aftageligt bundpanel gør det muligt at placere kabinettet over store prøver eller en transilluminator
  • Letvægtsgardin blokerer omgivende lys
  • Modellen har fire langbølgede UV-rør monteret på den ene side af kabinettet
Tekniske data
Watt 4 x 15 W
Bølgelængde 365 nm
Dimensioner (L x B x H) 23,375 x 15,75 x 13 tommer.
Elektriske krav 4 x 15 W, 230 V, 50 Hz
Produkttype UV udsigtsskab