Få mere at vide
ANSELL™ Højtydende genanvendelig fødevaregodkendt AlphaTec™ Handsker
Artikelnummer. 17983572 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Artikelnummer. 17983572
Brand: ANSELL™ 58010080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holdbar, men ergonomisk 0,28 mm nitrilhandske.
  • Kemikaliehandske med komfort hele dagen, som skaber en fantastisk balance mellem værdi og holdbarhed
  • 11 mil eller 0,28 mm tykkelse tillader fingerfærdighed og taktilitet uden tab af holdbarhed
  • NBR tilbyder beskyttelse mod lette syrer, fedtstoffer, olier og væsker
  • Konstrueret pasform for at tillade optimal balance mellem pasform og fleksibilitet både alene eller som en overhandske
  • Lang manchet forlænget beskyttelse til underarmen
  • Silikone og latex fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certificeringer/overholdelse (Europa) ANSI ABR 4∣EN 388:2016 +A1:2018∣EN 421:2010∣DA ISO 21420:2020∣DA ISO 374-1:2016∣DA ISO 374-5:2016∣Fødevarekontakt
Kloreret Ja
Applikationer Industri
Farve Blå
Fingertykkelse (engelsk) 11 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.28 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Håndfladetykkelse (engelsk) 11 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.28 mm
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse 8
Tykkelse (engelsk) 11 mio
Tykkelse (metrisk) 0.28 mm
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKL
EN ISO 374 - 5 Bakterier, kun svampe
Handske manchet stil Handske
Greb design Hævet diamant
Foring Uforet