Få mere at vide
ANSELL™ Højtydende genanvendelig fødevaregodkendt AlphaTec™ Handsker
Artikelnummer. 17923542 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17923542 9
17983572 8
17903542 7
17973572 10
17993572 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17923542 Leverandør ANSELL™ Leverandørnr. 58010090
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Holdbar, men ergonomisk 0,28 mm nitrilhandske.
  • Kemikaliehandske med komfort hele dagen, som skaber en fantastisk balance mellem værdi og holdbarhed
  • 11 mil eller 0,28 mm tykkelse tillader fingerfærdighed og taktilitet uden tab af holdbarhed
  • NBR tilbyder beskyttelse mod lette syrer, fedtstoffer, olier og væsker
  • Konstrueret pasform for at tillade optimal balance mellem pasform og fleksibilitet både alene eller som en overhandske
  • Lang manchet forlænget beskyttelse til underarmen
  • Silikone og latex fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certificeringer/overholdelse (Europa) ANSI ABR 4∣EN 388:2016 +A1:2018∣EN 421:2010∣DA ISO 21420:2020∣DA ISO 374-1:2016∣DA ISO 374-5:2016∣Fødevarekontakt
Kloreret Ja
Applikationer Industri
Farve Blå
Finger Thickness (English) 11 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.28 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 11 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.28 mm
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse 9
Tykkelse (engelsk) 11 mio
Tykkelse (metrisk) 0.28 mm
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKL
EN ISO 374 - 5 Bakterier, kun svampe
Handske manchet stil Handske
Greb design Hævet diamant
Foring Uforet