Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Crimpkæbesæt til højtydende krympeværktøj
Artikelnummer. 15778979 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Størrelse:
20 mm
Til brug med (applikation):
Krympning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Størrelse Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
15778979 20 mm Krympning Hver
1 options
Artikelnummer. 15778979 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W225771
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5765.00 DKK
    5064.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 700.14 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Udskiftelige kæber giver brugerne mulighed for at vælge en kæbe, der bedst passer til deres behov.
  • Fås som krympe- og afpresser, der passer til standard laboratorieampullepakninger med aluminiums- eller todelte aluminiums-/stålhætter
Tekniske data
Kompatible opbevaringsrør Rør med 20 mm kapsler
Operation Automatiseret
Type Elektronisk krympe-kæbe
Til brug med (udstyr) Højtydende crimpeværktøj
Størrelse 20 mm
Til brug med (applikation) Krympning