Få mere at vide
Sartorius™ Højtydende glasskjold Secura26
Artikelnummer. 17711828 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
:
Højtydende glasskjold Secura26; Til brug med (udstyr): Secura Laboratorievægte; Type: Draft Shield
Artikelnummer.
17711828 Højtydende glasskjold Secura26; Til brug med (udstyr): Secura Laboratorievægte; Type: Draft Shield
1 options
Artikelnummer. 17711828 Leverandør Sartorius™ Leverandørnr. YHK01SQP
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Højtydende glasskærm til brug med laboratorievægt.
  • Anvendes til at øge vejeydelsen af vægte med en læsbarhed på 0,002 mg
  • (Leveres uden balance)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Secura Laboratorievægte
Type Trækskjold