Få mere at vide
Fisherbrand™ Høj præcision, digitalt tørblokvarmesystem
Artikelnummer. 17205556 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Antal steder:
2
Artikelnummer. Antal steder
17205556 2
1 options
Artikelnummer. 17205556
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6850.00 DKK
    6595.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 254.52 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Giver fantastisk temperaturkontrol og et bredt udvalg af udskiftelige blokke for maksimal fleksibilitet. Disse tørre blokvarmesystemer kombinerer ideel temperaturkontrol og ensartethed over et temperaturområde på +5 C °til 130 °C.
  • Højeffektvarmer til hurtig opvarmning - 25 C °til 100 C °på kun 15 minutter
  • Enkel at bruge rotor plus to taster giver adgang til den interaktive grænseflade for hurtig, præcis opsætning og brug
  • Tydeligt digitalt display er let at læse på afstand for øjeblikkelig tryghed
  • Praktisk timerfunktion, med hørbar summer, til reaktionstiming og funktionstiming, f.eks. forsinket tænding/slukning af varmeapparatet
  • Bredt udvalg af udskiftelige blokke giver dig mulighed for at blande og matche prøverør som ønsket med ekstraktionsværktøj, der leveres som standard for nem og sikker fjernelse af blokke
  • Valgfrit sikkerhedsdæksel beskytter prøver mod kontaminering og brugere mod utilsigtet kontakt med varme blokke
  • Overtemperaturudskæring beskytter dine prøver og din arbejdsplads
  • Højkvalitets, robust konstruktion i strømlinet coolwall aluminium og kemikaliebestandig plast er holdbar i krævende miljøer
  • Kompakt fodaftryk for at optimere brugen af bænkplads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 1,7 til 16,9 oz.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 50 til 500 ml
Kammermateriale Aluminium
Materiale Kemisk resistent plast
Antal steder 2
Stiktype EU
Relativ luftfugtighed 80%
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 200 °C
Type Dry Block
Antal blokke 2 blokke
Temperaturstabilitet ±0,1 °C ved +37 °C
Temperaturensartethed ±0,1 °C ved +37 °C
Stopur 1 til 999 min.
Dimensioner (L x B x H) 390 x 200 x 100 mm
Dybde (engelsk) 11''
Dybde (metrisk) 280 mm
Spænding 220/240 V
Watt 300 W