Få mere at vide
SP Genevac™ High Performance Chiller til Rocket Synergy 2
Artikelnummer. 10583838
Skift visning
Flowhastighed:
0 til 13 L/min.
Artikelnummer. Flowhastighed
10583838 0 til 13 L/min.
1 options
Artikelnummer. 10583838 Leverandør SP Genevac™ Leverandørnr. CH23050B
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
Giver forbedret opløsningsmiddelgenvinding.
  • Effektiv tørring af prøver
  • Bruger en 50% blanding af vand og mono-ethylenglycol
  • Til brug med Connection Kit (Genevac P/N:70-1183)
Tekniske data
Kondensator type Vandkølet
Flowhastighed 0 til 13 L/min.
Type Recirculating Chiller
Elektriske krav 100 V 60 Hz, 100 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, 220 V 60 Hz, 230 V 50 Hz