Få mere at vide
Merck Højeffektpumper
Artikelnummer. 10542975
Skift visning
Frekvens:
50 Hz
60 Hz
Spænding:
115 V
220 V
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Frekvens Spænding unitSize
10542975 50 Hz 220 V Hver
10295413 60 Hz 115 V Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10542975 Leverandør Merck Leverandørnr. WP6222050
Forventet forsendelse: 06-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har et stempeldrevet design for større kraft
Leveres med 70 cm 1/4 tommer slange og en Millex FA50 filter til in-line fugtbeskyttelse
  • Støbt aluminium konstruktion
  • 1/4 tommer Trappet slange modhage
  • Filtreringsforsyningstype: Vakuumpumpe
Certificeringer
UL-listet, CE-mærket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer 70 cm på 0,25 in. dia. rør, Millex™ FA50 filter til in-line fugtbeskyttelse
Certificeringer/compliance UL, CE
Elektriske krav 220 V 50 Hz
Materiale Støbt aluminium
Vægt (engelsk) 11.7 lb.
Vægt (metrisk) 5.3 kg
Flowhastighed 34 l/min.
Frekvens 50 Hz
Samlet højde (engelsk) 8 tommer
Samlet højde (metrisk) 20.3 cm
Samlet længde (engelsk) 10''
Samlet længde (metrisk) 25.4 cm
Samlet bredde (engelsk) 9''
Pumpetype Højvakuumpumpe
Maksimalt tryk 5,4 bar
Spænding 220 V