Få mere at vide
Merck Højeffekt pumpe
Shop alle Merck produkter
Pumpetype:
Vakuumpumpe
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Høje flowhastigheder reducerer filtreringsprocestiden
- Valgfri kemikalieresistente interne komponenter for kompatibilitet med ætsende dampe
- Bærbart design giver mulighed for nem deling mellem arbejdsstationer
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | 70 cm 6,35 mm rør og en Millex™ -FA50 filter |
| Certificeringer/compliance | UL-listet og CE-mærket |
| Elektriske krav | 100 V 50/60 Hz |
| Pumpetype | Vakuumpumpe |