Få mere at vide
UVP Høj intensitets wafer inspektionslampe
Bølgelængde:
365 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | 115 V |
| Watt | 100 W |
| Bølgelængde | 365 nm |
| Model- | B-100YP |
| Produkttype | Høj intensitets wafer inspektionslampe |