Få mere at vide
Gibco™ Højintensitets Perfusionsmedium CHO
Artikelnummer. 30284202 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2 L
15 L
100 L
370 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30284202 100 L
30283494 2 L
30283518 15 L
30283796 370 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30284202 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A4230203
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Gibco High-Intensity Perfusion (HIP) CHO Medium er et innovativt, kemisk defineret, dyreoprindelsesfrit (AOF) cGMP-medium.
Gibco High-Intensity Perfusion (HIP) CHO Medium er et innovativt, kemisk defineret, dyreoprindelsesfrit (AOF) cGMP-medium. Dette brugervenlige perfusionsmedium hjælper med at muliggøre høje titere i adskillige CHO cellelinjer fra begyndelsen til slutningen af processen, uanset typen af perfusionsplatform, alt imens der bruges mindre medium.
Funktioner ved HIP CHO Medium inkluderer:
  • Testet med CHO-S, CHO-DG44, CHO-GS og CHO-K1 cellelinjer
  • Understøtter høj celletæthed på over 100 mil. celler/ml ved 1 karvolumen/dag (VVD) kontinuerlig perfusion
  • Demonstreret produktion på op til 1,7 g/L/dag ved 1 VVD kontinuerlig perfusion
Fleksibilitet
HIP-medium CHO kan bruges i flere koncentrationer for at understøtte frøtræning til produktion med ét produkt. Den fleksible rekonstitution af mediet muliggør dynamisk tilpasning af mediekoncentrationen for at imødekomme proces- og klonbehov. Ligesom det kan bruges i flere koncentrationer, kan HIP-medium CHO anvendes i flere perfusionsprocesser: N-1 og frøtræning, intensiveret fodret batch, koncentreret fodret batch og kontinuerlig perfusion. Derudover understøtter HIP CHO Medium høje celletætheder ved lave mellemstore valutakurser (så lave som 1 VVD), hvilket forbedrer proceseffektiviteten.
HIP CHO Medium kan hjælpe dig med at bevæge dig mod perfusionsprocesser, hvilket igen kan føre til en mere kompakt og effektiv arbejdsgang samtidig med, at produktivitet og kvalitet forbedres.
Anvendelser af HIP-medium CHO :
  • Suspensionsceller CHO
  • Selektionssystemer såsom glutaminsyntetase (GS) og dihydrofolatreduktase (DHFR)
  • Passaging, frøtræning og proteinproduktion
  • Optimeret til brug uden tilførsler i perfusionsapplikationer (andet end glukose)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje CHO-S, CHO-GS, CHO-K1, CHO-DG44
Koncentration 34.92 g/L
Form Tørt pulver
Produkttype Perfusionsmedium CHO
Sterilitet Ikke-steril
Med tilsætningsstoffer Glukose
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin
Fremstillingskvalitet cGMP
Mængde 100 L
Forsendelsestilstand Tøris
Format Ropack-spand
Rekonstitueret volumen 100 L
Indhold og opbevaring Tørformatmedium. Opbevar i mørke og tørt ved 28 – °C.
Kultur Type Suspensionscellekultur