Få mere at vide
UVP Langbølget UV-lampe med høj intensitet
Artikelnummer. 12883009
Skift visning
Watt:
100 W
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Watt unitSize
12883009 100 W Hver
1 options
Artikelnummer. 12883009 Leverandør UVP Leverandørnr. 95012707
Tekniske data
Spænding 230 V
Watt 100 W
Elektriske krav 100 W, 230 V, 60 Hz
Lysintensitet 21.700/8900μ W/cm 2
Produkttype Langbølget UV-lampe med høj intensitet