Få mere at vide
Kartell™ Slagstærke bakker
Artikelnummer. 11371245
Kapacitet (metrisk):
0,9 l
1,3 l
1,9 l
2,7 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11371245
Brand: Kartell™ 0570303
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af slagfast polystyren for styrke og holdbarhed. Kartell™ High Impact Bakker er nyttige til at holde flasker, hætteglas og andre individuelle genstande sammen.
  • Generelle beholdere til laboratoriebrug
    • Lave enheder: instrumentbakker eller coastere
    • Dybe enheder: Slopbakker eller sandbade
    • Større enheder kan bruges som pipettebakker
  • Må ikke autoklaveres
  • Rammede fødder for stabilitet
  • Skrå sider
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1,3 l
Dimensioner (L x B x H) Indvendig: 320 x 220 x 10 mm; Udvendigt: 353 x 252 x 21 m,
Højde (metrisk) 10 mm (indvendig), 21 mm (udvendig)
Længde (metrisk) 320 mm (indvendig), 353 mm (udvendig)
Materiale Polystyren
Type Bakke
Bredde (metrisk) 220 mm (indvendig), 252 mm (udvendig)
nr. pr. pakke 1 stk
Form Rektangulær