Få mere at vide
Kartell™ Plastilab™ Kraftige polystyrenbakker
Artikelnummer. p-8005828
Kapacitet (metrisk):
0,4 l
0,8 l
1,4 l
1,6 l
1,9 l
2,8 l
3,8 l
5,4 l
7,8 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 20
Artikelnummer. 11391245
Brand: Kartell™ 0570603
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til fødevarer og almindelig laboratoriebrug.
  • Med rillede fødder for stabilitet
  • Må ikke autoklaveres
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1,4 l
Dimensioner (L x B x H) Udv.: 303 x 151 x 42 mm; Indv.: 270 x 120 x 30 mm
Farve Hvid
Højde (metrisk) 30 mm (indvendig), 42 mm (udvendig)
Længde (metrisk) 260 mm (indvendig), 303 mm (udvendig)
Materiale Polystyren
Type Bakke
Bredde (metrisk) 110 mm (indvendig), 151 mm (udvendig)
Til brug med Fødevarer og generel laboratoriebrug
nr. pr. pakke 20/Pk.
Form Rektangulær
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres